N,N-Dimethyl-2-phenylethanethioamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32164-1G OR32164-5G
APOSOR32164-1GEA 180 EUR
APOSOR32164-1G APOSOR32164-5G
N,N-Dimethyl-2-phenylethanethioamide 95%
N,N-Dimethyl-2-phenylethanethioamide
Formula: C₁₀H₁₃NS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051943
Núm. CAS: 17709-95-4