Methyl-4-(1H-imidazol-1-yl)benzenecarboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 4-(1H-imidazol-1-yl)benzoate
OR32165-1G
APOSOR32165-1GEA 30.6 EUR
APOSOR32165-1G
Methyl-4-(1H-imidazol-1-yl)benzenecarboxylate 98%
Methyl-4-(1H-imidazol-1-yl)benzenecarboxylate
Formula: C₁₁H₁₀N₂O₂
MW: 202,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00127080
Núm. CAS: 101184-08-1