Methyl-5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolecarboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32169-1G
OR32169-5G
APOSOR32169-1GEA
336
EUR
APOSOR32169-1G
APOSOR32169-5G
Methyl-5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolecarboxylate 95%
Methyl-5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolecarboxylate
Formula:
C₁₂H₁₁NO₃ MW: 217,23 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00119105 Núm. CAS: 2065-28-3 |