(2E)-3-(Dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)prop-2-en-1-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32176-100G OR32176-25G OR32176-5G
APOSOR32176-100GEA 0 EUR
APOSOR32176-100G APOSOR32176-25G APOSOR32176-5G
(2E)-3-(Dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)prop-2-en-1-one 95%
(2E)-3-(Dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)prop-2-en-1-one
Formula: C₁₂H₁₅NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00097914
Núm. CAS: 18096-70-3