6-Nitroindolina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,3-Dihydro-6-nitro-(1H)-indole
OR3218-100G OR3218-25G
APOSOR3218-100GEA 352 EUR
APOSOR3218-100G APOSOR3218-25G
6-Nitroindolina
6-Nitroindolina
Formula: C₈H₈N₂O₂
MW: 164,16 g/mol
Pto. de fusión: 67…69 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005710
Núm. CAS: 19727-83-4
EINECS: 243-257-6