1-(6-Chloro-3-pyridazinyl)piperidin-4-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(6-Chloropyridazin-3-yl)piperidin-4-one
OR32188-5G
APOSOR32188-5GEA 180 EUR
APOSOR32188-5G
1-(6-Chloro-3-pyridazinyl)piperidin-4-one 95%
1-(6-Chloro-3-pyridazinyl)piperidin-4-one
Formula: C₉H₁₀ClN₃O
MW: 211,648 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00665150
Núm. CAS: 303149-95-3