4-Chlorobenzenecarbaldehyde-N,N-dimethylhydrazone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (E)-2-[(4-Chlorophenyl)methylidene]-1,1-dimethylhydrazine
OR32189-1G OR32189-25G OR32189-5G
APOSOR32189-1GEA 180 EUR
APOSOR32189-1G APOSOR32189-25G APOSOR32189-5G
4-Chlorobenzenecarbaldehyde-N,N-dimethylhydrazone 95%
4-Chlorobenzenecarbaldehyde-N,N-dimethylhydrazone
Formula: C₉H₁₁ClN₂
MW: 182,65 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01011933
Núm. CAS: 22699-29-2