3-(Benzyloxy)-2-methyl-4H-pyran-4-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32197-1G OR32197-5G
APOSOR32197-1GEA 224 EUR
APOSOR32197-1G APOSOR32197-5G
3-(Benzyloxy)-2-methyl-4H-pyran-4-one 95%
3-(Benzyloxy)-2-methyl-4H-pyran-4-one
Formula: C₁₃H₁₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00207271
Núm. CAS: 61049-69-2