N-Allyl-3-chlorobenzenecarboxamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Chloro-N-(prop-2-en-1-yl)benzamide
OR32200-1G
APOSOR32200-1GEA 180 EUR
APOSOR32200-1G
N-Allyl-3-chlorobenzenecarboxamide 95%
N-Allyl-3-chlorobenzenecarboxamide
Formula: C₁₀H₁₀ClNO
MW: 195,65 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01181345
Núm. CAS: 35306-52-6