3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxamide
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride
OR322003-5G OR322003-25G
APOSOR322003-5GEA 0 EUR
APOSOR322003-5G APOSOR322003-25G
3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxamide
3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxamide
Formula: C₁₁H₇Cl₂NO₂
MW: 256,09 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00020811
Núm. CAS: 25629-50-9