Cloroacetato de etilo 99%
Proveedor: Apollo Scientific
OR322004-500G OR322004-2.5KG
APOSOR322004-500GEA 0 EUR
APOSOR322004-500G APOSOR322004-2.5KG
Cloroacetato de etilo 99%
Cloroacetato de etilo
Formula: C₄H₇ClO₂
Pto. Ebullición: 143 °C
Pto. de fusión: –26 °C
Densidad: 1,145 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000932
Núm. CAS: 105-39-5
UN: 1181
ADR: 6.1+3,II