Ácido iodoacético
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR322006-100G
OR322006-25G
APOSOR322006-100GEA
348
EUR
APOSOR322006-100G
APOSOR322006-25G
Ácido iodoacético
Ácido iodoacético
Formula:
C₂H₃IO₂ Pto. Ebullición: 208 °C Pto. de fusión: 79…82 °C Densidad: 4,6 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00002685 Núm. CAS: 64-69-7 UN: 2923 ADR: 8+6.1,I |