4,6-Dimethyl-2-hydroxypyrimidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Hydroxy-4,6-dimethylpyrimidine, 4,6-Dimethyl-2-pyrimidinol, 4,6-Dimethylpyrimidin-2(1H)-one
OR322007-100G
APOSOR322007-100GEA 65.4 EUR
APOSOR322007-100G
4,6-Dimethyl-2-hydroxypyrimidine 97%
4,6-Dimethyl-2-hydroxypyrimidine
Formula: C₆H₈N₂O
MW: 124,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006072
Núm. CAS: 108-79-2