Methyl-4-chlorocinnamate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 3-(4-chlorophenyl)acrylate, 4-Chlorocinnamic Acid Methyl Ester
OR322013-100G
APOSOR322013-100GEA 156 EUR
APOSOR322013-100G
Methyl-4-chlorocinnamate 98%
Methyl-4-chlorocinnamate
Formula: C₁₀H₉ClO₂
MW: 196,63 g/mol
Pto. de fusión: 75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075790
Núm. CAS: 7560-44-3