2-Picolil bromuro bromhidrato 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR322016-1G OR322016-5G OR322016-25G
APOSOR322016-1GEA 0 EUR
APOSOR322016-1G APOSOR322016-5G APOSOR322016-25G
2-Picolil bromuro bromhidrato 95%
2-Picolil bromuro bromhidrato
Formula: C₆H₇Br₂N
Pto. de fusión: 149…152 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01863544
Núm. CAS: 31106-82-8
UN: 3261
ADR: 8,II