Isocianato de 3-clorofenilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR322031-1G OR322031-5G OR322031-250MG OR322031-10G
APOSOR322031-1GEA 0 EUR
APOSOR322031-1G APOSOR322031-5G APOSOR322031-250MG APOSOR322031-10G
Isocianato de 3-clorofenilo
Isocianato de 3-clorofenilo
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₇H₄ClNO
Pto. Ebullición: 201 °C/760mmHg
Pto. de fusión: –4 °C
Densidad: 1,26 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002016
Núm. CAS: 2909-38-8
UN: 2206
ADR: 6.1,II