2,4-Dimetiltiazol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR322034-100G OR322034-500G
APOSOR322034-100GEA 37.7 EUR
APOSOR322034-100G APOSOR322034-500G
2,4-Dimetiltiazol
2,4-Dimetiltiazol
Formula: C₅H₇NS
MW: 113,18 g/mol
Pto. Ebullición: 144…146 °C
Densidad: 1,05 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 42 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014509
Núm. CAS: 541-58-2
UN: 1993
ADR: 3,III