trans-2,3-Dimetiloxirano

Proveedor: Apollo Scientific

OR322036-1G OR322036-5G OR322036-25G
APOSOR322036-1GEA 72.5 EUR
APOSOR322036-1G APOSOR322036-5G APOSOR322036-25G
trans-2,3-Dimetiloxirano
trans-2,3-Dimetiloxirano
Formula: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Pto. Ebullición: 54…55 °C
Densidad: 0,804 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: –26 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005129
Núm. CAS: 21490-63-1
UN: 3271
ADR: 3,II

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR