Trifenilmetanol
Proveedor: Apollo Scientific
OR322041-100G OR322041-500G
APOSOR322041-100GEA 0 EUR
APOSOR322041-100G APOSOR322041-500G
Trifenilmetanol
Trifenilmetanol
Formula: C₁₉H₁₆O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004445
Núm. CAS: 76-84-6