1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR322044-100G OR322044-10G OR322044-25G
APOSOR322044-100GEA 0 EUR
APOSOR322044-100G APOSOR322044-10G APOSOR322044-25G
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
Formula: C₄H₁₂ClN₅
Pto. de fusión: 221 °C
Densidad: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012582
Núm. CAS: 1115-70-4