Ácido 5-iodosalicílico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxy-5-iodobenzoic acid
OR322048-100G
APOSOR322048-100GEA 178 EUR
APOSOR322048-100G
Ácido 5-iodosalicílico
Ácido 5-iodosalicílico
Formula: C₇H₅IO₃
MW: 264,02 g/mol
Pto. de fusión: 194…199 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002458
Núm. CAS: 119-30-2
EINECS: 204-313-5