Isotiocianato de 4-nitrofenilo
Proveedor: Apollo Scientific
OR322064-5G OR322064-1G
APOSOR322064-5GEA 56.7 EUR
APOSOR322064-5G APOSOR322064-1G
Isotiocianato de 4-nitrofenilo
Isotiocianato de 4-nitrofenilo
Formula: C₇H₄N₂O₂S
MW: 180.19 g/mol
Pto. Ebullición: 331
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007307
Núm. CAS: 2131-61-5