9,10-Fenantrenoquinona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Phenanthrene-9,10-dione
OR322078-100G OR322078-5G OR322078-25G
APOSOR322078-100GEA 65.4 EUR
APOSOR322078-100G APOSOR322078-5G APOSOR322078-25G
9,10-Fenantrenoquinona 98%
9,10-Fenantrenoquinona
Formula: C₁₄H₈O₂
MW: 208,22 g/mol
Pto. de fusión: 201…213 °C
Pto. de inflamación: 241 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001163
Núm. CAS: 84-11-7