1-(4-Methylbenzyl)-1H-indole-2,3-dione 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-[(4-Methylphenyl)methyl]-2,3-dihydro-1H-indole-2,3-dione
OR32208-1G OR32208-5G
APOSOR32208-1GEA 180 EUR
APOSOR32208-1G APOSOR32208-5G
1-(4-Methylbenzyl)-1H-indole-2,3-dione 95%
1-(4-Methylbenzyl)-1H-indole-2,3-dione
Formula: C₁₆H₁₃NO₂
MW: 251,29 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00141570
Núm. CAS: 79183-26-9