Isotiocianato de 1-naftilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR322081-25G OR322081-5G
APOSOR322081-25GEA 340 EUR
APOSOR322081-25G APOSOR322081-5G
Isotiocianato de 1-naftilo 98%
Isotiocianato de 1-naftilo
Formula: C₁₁H₇NS
MW: 185.25 g/mol
Pto. Ebullición: 100
Pto. de fusión: 59
Densidad: 1.81
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003882
Núm. CAS: 551-06-4
Índice Merck: 12,06498