Oxalato de dietilo 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR322087-10KG OR322087-2.5KG OR322087-500G
APOSOR322087-10KGEA 453 EUR
APOSOR322087-10KG APOSOR322087-2.5KG APOSOR322087-500G
Oxalato de dietilo 99%
Oxalato de dietilo
Formula: C₆H₁₀O₄
Pto. Ebullición: 185 °C
Pto. de fusión: –41 °C
Densidad: 1,076 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009119
Núm. CAS: 95-92-1
EINECS: 202-464-1