4-Nitrofenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Hydroxy-4-nitrobenzene, p-Nitrophenol
OR322090-25G OR322090-5G OR322090-100G
APOSOR322090-25GEA 24.8 EUR
APOSOR322090-25G APOSOR322090-5G APOSOR322090-100G
4-Nitrofenol 98%
4-Nitrofenol
Formula: C₆H₅NO₃
MW: 139,11 g/mol
Pto. Ebullición: 279 °C
Pto. de fusión: 114 °C
Densidad: 1,48 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 169 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007331
Núm. CAS: 100-02-7
UN: 1663
ADR: 6.1,III