N-Hidroxicarbamato de terc-butilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR322101-100G OR322101-25G OR322101-500G
APOSOR322101-100GEA 72.5 EUR
APOSOR322101-100G APOSOR322101-25G APOSOR322101-500G
N-Hidroxicarbamato de terc-butilo
N-Hidroxicarbamato de terc-butilo
Formula: C₅H₁₁NO₃
Pto. de fusión: 55…58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002107
Núm. CAS: 36016-38-3