1-[3-(4-Chlorophenyl)-5-isoxazolyl]-1-ethanone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32211-1G OR32211-5G
APOSOR32211-1GEA 0 EUR
APOSOR32211-1G APOSOR32211-5G
1-[3-(4-Chlorophenyl)-5-isoxazolyl]-1-ethanone 97%
1-[3-(4-Chlorophenyl)-5-isoxazolyl]-1-ethanone
Formula: C₁₁H₈ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00662755
Núm. CAS: 37091-33-1