4-(N-Boc-aminomethyl)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(N-Boc-Aminomethyl)aniline
OR322111-5G OR322111-25G
APOSOR322111-5GEA 72.5 EUR
APOSOR322111-5G APOSOR322111-25G
4-(N-Boc-aminomethyl)aniline
4-(N-Boc-aminomethyl)aniline
Formula: C₁₂H₁₈N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03001716
Núm. CAS: 94838-55-8