(S)-(-)-2-Acetoxypropionic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR322114-1G OR322114-5G
APOSOR322114-1GEA 0 EUR
APOSOR322114-1G APOSOR322114-5G
(S)-(-)-2-Acetoxypropionic acid
(S)-(-)-2-Acetoxypropionic acid
Formula: C₅H₈O₄
Pto. Ebullición: 142 °C/20mmHg
Densidad: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191370
Núm. CAS: 6034-46-4