1-Allyl-1H-indole-2,3-dione 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Allyl-2,3-indolinedione, 1-Allylindole-2,3-dione, 1-Allylisatin
OR32212-1G OR32212-5G
APOSOR32212-1GEA 157 EUR
APOSOR32212-1G APOSOR32212-5G
1-Allyl-1H-indole-2,3-dione 95%
1-Allyl-1H-indole-2,3-dione
Formula: C₁₁H₉NO₂
MW: 187,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00224218
Núm. CAS: 830-74-0