Ethyl-5-methylindole-2-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR322120-10G OR322120-5G OR322120-1G
APOSOR322120-10GEA 137 EUR
APOSOR322120-10G APOSOR322120-5G APOSOR322120-1G
Ethyl-5-methylindole-2-carboxylate 97%
Ethyl-5-methylindole-2-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00022703
Núm. CAS: 16382-15-3