N,N'-Dimetiletilendiamina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: N1,N2-Dimethylethane-1,2-diamine, sym. Dimethylethylendiamine, N,N'-Dimethylethylenediamine
OR322130-25G OR322130-5G OR322130-100G
APOSOR322130-25GEA 30.6 EUR
APOSOR322130-25G APOSOR322130-5G APOSOR322130-100G
N,N'-Dimetiletilendiamina 95%
N,N'-Dimetiletilendiamina
Formula: C₄H₁₂N₂
MW: 88,15 g/mol
Pto. Ebullición: 118…119 °C
Densidad: 0,818 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 26 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008290
Núm. CAS: 110-70-3
EINECS: 230-793-3
UN: 2734
ADR: 8+3,II