3-Amino-6-chloropyridine-2-carboxamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR322132-25G OR322132-5G
APOSOR322132-25GEA 464 EUR
APOSOR322132-25G APOSOR322132-5G
3-Amino-6-chloropyridine-2-carboxamide
3-Amino-6-chloropyridine-2-carboxamide
Formula: C₆H₆ClN₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09750671
Núm. CAS: 175358-01-7