1-Bromo-4-metilciclohexano 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR322145-5G OR322145-1G
APOSOR322145-5GEA 209 EUR
APOSOR322145-5G APOSOR322145-1G
1-Bromo-4-metilciclohexano 97%
1-Bromo-4-metilciclohexano
Formula: C₇H₁₃Br
MW: 177.08 g/mol
Pto. Ebullición: 94…96 °C/50mmHg
Densidad: 1.262 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014282
Núm. CAS: 6294-40-2