Bromuro de 3-bromopropilamonio
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Bromopropilamina, bromhidrato
OR322151-100G
OR322151-500G
OR322151-25G
APOSOR322151-100GEA
31.9
EUR
APOSOR322151-100G
APOSOR322151-500G
APOSOR322151-25G
Bromuro de 3-bromopropilamonio
Bromuro de 3-bromopropilamonio
Formula:
BrH₂CCH₂CH₂NH₃Br MW: 218.92 g/mol Pto. de fusión: 171…174 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012912 Núm. CAS: 5003-71-4 EINECS: 225-675-0 |