Isotiocianato de 2-cloroetilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR322152-1G OR322152-5G
APOSOR322152-1GEA 68.3 EUR
APOSOR322152-1G APOSOR322152-5G
Isotiocianato de 2-cloroetilo 97%
Isotiocianato de 2-cloroetilo
Formula: C₃H₄ClNS
MW: 121.59 g/mol
Pto. Ebullición: 79…80 °C/13mmHg
Densidad: 1.265 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 43 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041125
Núm. CAS: 6099-88-3
UN: 3286
ADR: 3+6.1+8 II