Ácido heptadecanoico
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR322165-25G
OR322165-5G
APOSOR322165-25GEA
87
EUR
APOSOR322165-25G
APOSOR322165-5G
Ácido heptadecanoico
Ácido heptadecanoico
Formula:
C₁₇H₃₄O₂ Pto. Ebullición: 227 °C/100mmHg Pto. de fusión: 59…61 °C Densidad: 0,853 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002751 Núm. CAS: 506-12-7 EINECS: 208-027-1 |