1,3-Dicloroisoquinolina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR322166-1G OR322166-25G OR322166-5G
APOSOR322166-1GEA 21.9 EUR
APOSOR322166-1G APOSOR322166-25G APOSOR322166-5G
1,3-Dicloroisoquinolina
1,3-Dicloroisoquinolina
Formula: C₉H₅Cl₂N
MW: 198,05 g/mol
Pto. de fusión: 121…122 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00034750
Núm. CAS: 7742-73-6