4-(Chloromethyl)benzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR322170-1G
OR322170-25G
OR322170-5G
APOSOR322170-1GEA
0
EUR
APOSOR322170-1G
APOSOR322170-25G
APOSOR322170-5G
4-(Chloromethyl)benzyl alcohol
4-(Chloromethyl)benzyl alcohol
Formula:
C₈H₉ClO Pto. de fusión: 58…60 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03427011 Núm. CAS: 16473-35-1 UN: 1759 ADR: 8,II |