4-Cloro-2,6-xilenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR322178-1G OR322178-5G OR322178-25G
APOSOR322178-1GEA 21.9 EUR
APOSOR322178-1G APOSOR322178-5G APOSOR322178-25G
4-Cloro-2,6-xilenol 98%
4-Cloro-2,6-xilenol
Formula: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Pto. de fusión: 81…83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00020138
Núm. CAS: 1123-63-3