5-Chloro-2-phenylimidazole-4-carboxaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
5-Chloro-2-phenyl-1H-imidazole-4-carboxaldehyde
OR32218-25G
OR32218-5G
APOSOR32218-25GEA
455
EUR
APOSOR32218-25G
APOSOR32218-5G
5-Chloro-2-phenylimidazole-4-carboxaldehyde 95%
5-Chloro-2-phenylimidazole-4-carboxaldehyde
Formula:
C₁₀H₇ClN₂O MW: 206,629 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01935953 Núm. CAS: 60367-52-4 |