4-(Methylthio)benzylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (4-(Methylthio)phenyl)methanamine
OR322186-1G OR322186-5G
APOSOR322186-1GEA 59.6 EUR
APOSOR322186-1G APOSOR322186-5G
4-(Methylthio)benzylamine
4-(Methylthio)benzylamine
Formula: C₈H₁₁NS
MW: 153,2500 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01310831
Núm. CAS: 83171-39-5