1,1-Dibromoformaldoxime 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR322187-1G OR322187-5G OR322187-25G
APOSOR322187-1GEA 58 EUR
APOSOR322187-1G APOSOR322187-5G APOSOR322187-25G
1,1-Dibromoformaldoxime 95%
1,1-Dibromoformaldoxime
Formula: CHBr₂NO
Pto. de fusión: 71…73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 74213-24-4