2-Methoxybiphenyl-3-isothiocyanate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (2-Methoxy-5-phenyl)phenyl isothiocyanate
OR322188-1G OR322188-10G OR322188-5G
APOSOR322188-1GEA 58 EUR
APOSOR322188-1G APOSOR322188-10G APOSOR322188-5G
2-Methoxybiphenyl-3-isothiocyanate
2-Methoxybiphenyl-3-isothiocyanate
Formula: C₁₄H₁₁NOS
MW: 241,31 g/mol
Pto. de fusión: 78…81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041078
Núm. CAS: 206761-68-4
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III