2-Ethoxy-4-methylphenol
Proveedor: Apollo Scientific
OR322189-1G OR322189-10G
APOSOR322189-1GEA 58 EUR
APOSOR322189-1G APOSOR322189-10G
2-Ethoxy-4-methylphenol
2-Ethoxy-4-methylphenol
Formula: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043697
Núm. CAS: 2563-07-7