6-Metoxi-m-cresol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Metoxi-5-metilfenol, 5-Metil-2-metoxifenol
OR322195-25G
APOSOR322195-25GEA 325 EUR
APOSOR322195-25G
6-Metoxi-m-cresol 98%
6-Metoxi-m-cresol
Formula: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Pto. Ebullición: 115…117 °C
Pto. de fusión: 35…39 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040901
Núm. CAS: 1195-09-1