1-Adamantyl isocyanate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR322196-250MG
OR322196-5G
APOSOR322196-250MGEA
58.2
EUR
APOSOR322196-250MG
APOSOR322196-5G
1-Adamantyl isocyanate
1-Adamantyl isocyanate
When melted, may contain small amount of sediment.
Formula:
C₁₁H₁₅NO Pto. de fusión: 147 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134405 Núm. CAS: 4411-25-0 |