N-Ethylglycine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Ethylamino)acetic acid, N-Et-Gly-OH
OR322207-1G OR322207-5G
APOSOR322207-1GEA 68.3 EUR
APOSOR322207-1G APOSOR322207-5G
N-Ethylglycine
N-Ethylglycine
Formula: C₄H₉NO₂
MW: 103.12 g/mol
Pto. de fusión: 190 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037794
Núm. CAS: 627-01-0